Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 222,00 zł | |
| 25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
222,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
0.13 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
204 °C
potency
5900-6100 mg/kg LD50, oral (Rat), 8476 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-12.2 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
transition temp
flash point 94 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCOCC)CCO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Application
- Badanie dostarczania piroktonu olaminy do skóry z pojedynczych, dwuskładnikowych i trójskładnikowych układów rozpuszczalników: W badaniu tym zbadano skuteczność eteru monoetylowego glikolu dietylenowego jako rozpuszczalnika w zastosowaniach dermatologicznych, podkreślając jego rolę w zwiększaniu właściwości wchłaniania przez skórę, co ma kluczowe znaczenie dla preparatów kosmetycznych i farmaceutycznych (Tang CF, et al., 2023).
- Przegląd zastosowań farmaceutycznych eteru monoetylowego glikolu dietylenowego: Przegląd ten kompleksowo obejmuje farmaceutyczne zastosowania eteru monoetylowego glikolu dietylenowego, koncentrując się na jego właściwościach rozpuszczalnika i roli w systemach dostarczania leków, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju technik formulacji leków (Hashemzadeh N, Jouyban A, 2022).
- Stopniowy dostęp do emisyjnych kompleksów Ir(III) zawierających wielozębny chelat heteroaromatyczny: Demonstruje zastosowanie eteru monoetylowego glikolu dietylenowego w syntezie materiałów luminescencyjnych, zapewniając cenny wgląd w rozwój urządzeń optycznych i elektronicznych w materiałoznawstwie (Zheng Z, et al., 2022).
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.987 - 0.990
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.05 %
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (GC) | assay - | assay ≥99% | assay ≥98% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| grade synthesis grade | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade synthesis grade |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| density 0.99 g/cm3 at 20 °C | density 0.999 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.999 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.018-1.022 g/cm3 at 20 °C (DIN 51757) |
| expl. lim. 1.8-12.2 % (v/v) | expl. lim. 1.2 %, 135 °F, 23.5 %, 182 °F | expl. lim. 1.2 %, 135 °F, 23.5 %, 182 °F | expl. lim. 1.6 % (v/v) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eter monoetylowy glikolu dietylenowego
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8031272500 | 04022536882918 |
| 8031279025 | 04027269212681 |
| 8031271000 | 04022536378503 |