Przejdź do
284467
2-Methoxyethanol
anhydrous, 99.8%
Synonim(y):
Ethylene glycol monomethyl ether, Methyl glycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
502,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.09
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-713-7
Beilstein/REAXYS Number:
1731074
MDL number:
Assay:
99.8%
Grade:
anhydrous
Bp:
124-125 °C (lit.)
Vapor pressure:
6.17 mmHg ( 20 °C)
502,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
2.62 (vs air)
vapor pressure
6.17 mmHg ( 20 °C)
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
548 °F
expl. lim.
24.5 %
impurities
<0.005% water
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.402 (lit.)
pH
5.0-7.0 (25 °C)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Methoxyethanol may be used as a solvent to synthesize:
  • [(dF(CF3)ppy)2-Ir-μ-Cl]2 complex, a precursor for synthesizing iridium based photoredox catalysts for use in cross-coupling reactions [dF(CF3)ppy=2-(2,4-difluorophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine].
  • 3-(2-methoxyethoxy)propene, an intermediate to prepare a water-soluble, non-volatile and odorless tin hydride reagent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27048236050388907
assay
99.8%
assay
≥99.9%
assay
≥99.3%
assay
≥99.9% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
anhydrous
grade
HPLC grade
grade
ACS reagent
grade
analytical standard
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
bp
124-125 °C (lit.)
bp
124-125 °C (lit.)
bp
124-125 °C (lit.)
bp
124-125 °C (lit.)
expl. lim.
24.5 %
expl. lim.
24.5 %
expl. lim.
24.5 %
expl. lim.
24.5 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methoxyethanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
target_organs
Immune system, thymus
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-86-4
CAS No.
109-86-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?