Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 124,00 zł 93,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 195,00 zł |
Informacje o tej pozycji
93,00 zł
Cena katalogowa124,00 złZaoszczędź 25%vapor pressure
<0.1 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
217 °C/1 hPa
mp
153-156 °C
transition temp
flash point 222 °C
solubility
<0.0001 g/L
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(cc(cc1C(C)(C)C)Cc2cc(c(c(c2)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C29H44O2/c1-26(2,3)20-14-18(15-21(24(20)30)27(4,5)6)13-19-16-22(28(7,8)9)25(31)23(17-19)29(10,11)12/h14-17,30-31H,13H2,1-12H3
InChI key
MDWVSAYEQPLWMX-UHFFFAOYSA-N
Application
- Poprawa wydajności biosmarowania: Zastosowanie 4,4′-metylenobis(2,6-di-tert-butylofenolu) jako dodatku przeciwutleniającego znacznie zwiększa stabilność oksydacyjną i wydajność nowych formulacji biolubrykantów, oznaczając je jako skuteczne rozwiązanie w zrównoważonej technologii smarowania (Quinchia et al., 2011).
- Badanie potencjału bioakumulacji w glebie: W badaniach wykorzystano 4,4′-metylenobis(2,6-di-tert-butylofenol) do zbadania jego potencjału bioakumulacji w glebach zebranych w terenie, wykazując jego interakcje środowiskowe i mobilność, które są kluczowe dla oceny ryzyka w kontekście ekologicznym (Princz et al., 2014).
- Aktywność przeciwutleniająca i interakcje wewnątrzcząsteczkowe: W badaniu zbadano aktywność przeciwutleniającą o-bisfenoli, takich jak 4,4′-metylenobis(2,6-di-tert-butylofenol), koncentrując się na wewnątrzcząsteczkowym wiązaniu wodorowym i jego roli w zwiększaniu skuteczności zmiatania rodników, co ma kluczowe znaczenie dla projektowania bardziej skutecznych przeciwutleniaczy (Amorati et al., 2003).
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 153 °C
Melting range (upper value): ≤ 156 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥96.0% (GC) | assay - | assay - |
| density 0.99 g/cm3 at 20 °C | density 1.07 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
| solubility <0.0001 g/L | solubility practically insoluble 0.007 mg/L | solubility - | solubility - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 153-156 °C | mp 125-132 °C (Lit.) | mp 119-122 °C (lit.) | mp 123-127 °C (lit.) |
| form crystals | form crystals | form powder | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,4′-metylenobis(2,6-di-tert-butylofenol)
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
431.6 °F
flash_point_c
222 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8428570100 | 04027269990527 |
| 8428570010 | 04027269990510 |