Przejdź do
413135
2,2′-Methylenebis(6-tert-butyl-4-methylphenol)
Synonim(y):
2,2′-Methylenebis(4-methyl-6-tert-butylphenol), 2,2′-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol), 6,6-Methylenebis(2-tert-butyl-4-methylphenol)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
383,00 zł
287,25 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
991,00 zł
743,25 zł
2 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2[C6H2[C(CH3)3](CH3)OH]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.50
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
204-327-1
MDL number:
287,25 zł
Cena katalogowa383,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
mp
123-127 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(Cc2cc(C)cc(c2O)C(C)(C)C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H32O2/c1-14-9-16(20(24)18(11-14)22(3,4)5)13-17-10-15(2)12-19(21(17)25)23(6,7)8/h9-12,24-25H,13H2,1-8H3
InChI key
KGRVJHAUYBGFFP-UHFFFAOYSA-N
General description
2,2′-Methylenebis(6-tert-butyl-4-methylphenol) is a phenolic antioxidant commonly used in increasing the oxidation stability in rubber and plastic industries.
Application
It may be incorporated into the bromobutyl rubber(BIIR) matrix to enhance the overall thermo-reversibility of dicyclopentadiene dicarboxylic acid (DCPDCA) cross-linked BIIR. It may also be used as an antioxidant which shows a higher oxidation stability in distilled biodiesel.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
407941413143413275
description
-
description
99%
description
-
description
96%
mp
123-127 °C (lit.)
mp
197-199 °C (lit.)
mp
119-122 °C (lit.)
mp
90-95 °C
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
119-47-1
CAS No.
119-47-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?