Przejdź do
413143
2,2′-Methylenebis(6-tert-butyl-4-ethylphenol)
Synonim(y):
2,2′-Methylenebis[6-(1,1-dimethylethyl)-4-ethylphenol], 2,2-Methylenebis(4-ethyl-6-tert -butylphenol), Bis(3-tert -butyl-5-ethyl-2-hydroxyphenyl)methane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
491,00 zł
368,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2[C6H2[C(CH3)3](C2H5)OH]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.55
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
201-814-0
MDL number:
368,25 zł
Cena katalogowa491,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
mp
119-122 °C (lit.)
SMILES string
CCc1cc(Cc2cc(CC)cc(c2O)C(C)(C)C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C25H36O2/c1-9-16-11-18(22(26)20(13-16)24(3,4)5)15-19-12-17(10-2)14-21(23(19)27)25(6,7)8/h11-14,26-27H,9-10,15H2,1-8H3
InChI key
GPNYZBKIGXGYNU-UHFFFAOYSA-N
Application
Antioxidant
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
405965413135407941
description
-
description
99%
description
-
description
99%
mp
119-122 °C (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
mp
123-127 °C (lit.)
mp
197-199 °C (lit.)
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)