Przejdź do
8.41864
D-(+)-Glucuronolactone
for synthesis
Synonim(y):
D-(+)-Glucuronolactone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
172,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
453,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.12
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
251-053-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥97.0% (acidimetric)
form
solid
mp
170-175 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H](C1=O)O)O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h1-5,8-10H/t2-,3+,4-,5+/m0/s1
InChI key
UYUXSRADSPPKRZ-SKNVOMKLSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in water): +17.0 - +19.0 °
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
055661.077584440-M
assay
≥97.0% (acidimetric)
assay
≥99.0% (sum of anomers, GC)
assay
-
assay
≥98% (GC, HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
10-30°C
mp
170-175 °C
mp
172-175 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
841864050004027269147754
841864010004027269147747
841864002504022536669021