Merck
4440-M
D-Mannose
Synonim(y):
D-Mannose, D-Mannopyranose
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Merck USA index - 14, 5747
Quality Segment
assay
≥98% (GC, HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 2.5 mg/mL
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
4440-100GM04055977205398