Przejdź do
8.41692
N,N,N′,N′′,N′′-pentametylodietylenotriamina
for synthesis
Synonim(y):
N,N,N′,N′′,N′′-Pentamethyldiethylenetriamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
567,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H23N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.30
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
221-201-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
567,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.3 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
155 °C
potency
1330 mg/kg LD50, oral (Rat), 230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-5.7 % (v/v)
pH
11.9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
<-18 °C
transition temp
flash point 76 °C
density
0.828 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCN(C)C)(CCN(C)C)C
InChI
1S/C9H23N3/c1-10(2)6-8-12(5)9-7-11(3)4/h6-9H2,1-5H3
InChI key
UKODFQOELJFMII-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
906921759562570133
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
≥99.9% (GC)
assay
99.999%
density
0.828 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
-
mp
<-18 °C
mp
-
mp
−90 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
transition temp
flash point 76 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
168.8 °F - closed cup
flash_point_c
76 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
841692050004022536721781
841692010004022536652160