Kluczowe dokumenty
759562
Tris(dimethylamino)silane
packaged for use in deposition systems
Synonim(y):
Tris(dimethylamino)silane, (Me2N)3SiH, N,N,N′,N′,N′′, N′′-Hexamethylsilanetriamine, Tris(dimethylamido)silane, N,N,N′,N′,N′′,N′′-Hexamethylsilanetriamine, TDMAS
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.9% (GC)
Formularz
liquid
bp
142 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
gęstość
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)[SiH](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H19N3Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h10H,1-6H3
Klucz InChI
TWVSWDVJBJKDAA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Jako źródło krzemu do osadzania krzemianu glinu na anodach TiO2 dla barwnikowych ogniw słonecznych vis metoda osadzania warstw atomowych.
- Jako prekursor do wytwarzania funkcjonalizowanych separatorów wzmocnionych Si do akumulatorów litowo-jonowych.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
16.0 - 32.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-8.89 - 0.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.