Przejdź do
570133
Tris(dimethylamino)silane
electronic grade, 99.999%
Synonim(y):
(Me2N)3SiH, N,N,N′,N′,N′′,N′′-Hexamethylsilanetriamine, TDMAS, Tris(dimethylamido)silane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
951,00 zł
713,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
((CH3)2N)3SiH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.32
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
239-165-0
MDL number:
Assay:
99.999%
713,25 zł
Cena katalogowa951,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
electronic grade
Quality Segment
description
570133
assay
99.999%
reaction suitability
reagent type: reductant
bp
142 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
density
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, silyl
SMILES string
CN(C)[SiH](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H19N3Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h10H,1-6H3
InChI key
TWVSWDVJBJKDAA-UHFFFAOYSA-N
General description
Please inquire for quantity, pricing, and packaging options.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
759562946826946745
description
electronic grade, 99.999%
description
packaged for use in deposition systems
description
3DMAS
description
BEMAS, ≥99.99% trace metals basis
assay
99.999%
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.99% trace metals basis, ≥98% (qNMR)
assay
≥98% (qNMR), ≥99.99% trace metals basis
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
density
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.8 g/mL at 25 °C
mp
−90 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
mp
-
bp
142 °C (lit.)
bp
142 °C (lit.)
bp
142 °C (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris(dimethylamino)silane
Słowo ostrzegawcze
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
16.0 - 32.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-8.89 - 0.00 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)