Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 514,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.19
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
205-704-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
crystals
514,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
crystals
mp
165-166 °C (sublimed)
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Sc1c(cccc1)C(=O)O
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,10H,(H,8,9)
InChI key
NBOMNTLFRHMDEZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98,0 %(m)
Identity (IR): conforms
Identity (IR): conforms
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (acidimetric) | assay 97% | assay - | assay ≥95.0% (NT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| density 1.49 g/cm3 at 20 °C | density - | density 0.905 g/cm3 at 20 °C | density - |
| mp 165-166 °C (sublimed) | mp 162-165 °C (lit.) | mp - | mp 287-290 °C (lit.), 288-293 °C |
| form crystals | form - | form liquid | form - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8416130100 | 04022536646862 |