Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
202-777-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1 % (v/v)
bp
220 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 111 °C
density
0.905 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)C(CCC)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
231.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
111 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?