Przejdź do
43761
2,2′-Dithiodibenzoic acid
≥95.0% (NT)
Synonim(y):
2-Carboxyphenyl disulfide, Bis(2-carboxyphenyl) disulfide, Dithiosalicylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
244,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
S2(C6H4CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.36
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-352-8
Beilstein/REAXYS Number:
2221810
MDL number:
Assay:
≥95.0% (NT)
244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (NT)
ign. residue
≤3%
mp
287-290 °C (lit.), 288-293 °C
functional group
carboxylic acid, disulfide
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1SSc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H10O4S2/c15-13(16)9-5-1-3-7-11(9)19-20-12-8-4-2-6-10(12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
LBEMXJWGHIEXRA-UHFFFAOYSA-N
General description
2,2′-Dithiodibenzoic acid is an sulfhydryl modifying reagent. 2,2′-Dithiodibenzoic acid on cocrystallization with imidazole or 4-methylimidazole affords bis(imidazolium) 2,2′-dithiodibenzoate and 4-methylimidazolium 2-[(2-carboxyphenyl)disulfanyl]benzoate organic salt, respectively. It also cocrystallizes with isonicotinohydrazide from methanol solution to afford the 1:2 cocrystal, 2,2′-dithiodibenzoic acid-isonicotinohydrazide.
Application
2,2′-Dithiodibenzoic acid may be used for the preparation of novel anionic heptadecanuclear silver(I) cluster, by the reaction with equivalent molar silver oxide under ultrasonic conditions at 50°C. It may be used for the preparation of polyamides containing a disulfide bond in their main chain.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1659001PHR2590697885
description
≥95.0% (NT)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
97%
assay
≥95.0% (NT)
assay
-
assay
-
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
100
mp
287-290 °C (lit.), 288-293 °C
mp
287-290 °C (lit.)
mp
287-290 °C (lit.)
mp
78-82 °C
ign. residue
≤3%
ign. residue
-
ign. residue
-
ign. residue
-
functional group
carboxylic acid, disulfide
functional group
-
functional group
-
functional group
bromo
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)