Przejdź do
8.41456
DL-Camphor
for synthesis
Synonim(y):
DL-Camphor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
171,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
622,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
200-945-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
solid
171,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.2 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
460 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.6-4.5 % (v/v)
bp
205 °C/1013 hPa
mp
180 °C
transition temp
flash point 66 °C
solubility
1.5 g/L
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C1C2(C(C(CC2)C1)(C)C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI key
DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 170 °C
Melting range (upper value): ≤ 176 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1480752050621310
assay
≥95.0% (GC)
assay
96%
assay
≥95% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
1.5 g/L
solubility
ethanol: soluble 1 g/L, clear, colorless
solubility
carbon disulfide: freely soluble, hexane: freely soluble, liquid sulfur dioxide: soluble, phenol/1,2-dichlorobenzene: soluble
solubility
ethanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless, water: soluble
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
180 °C
mp
175-177 °C (lit.)
mp
172-180 °C, 175-177 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
form
solid
form
-
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Camphor
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
147.9 °F - closed cup
flash_point_c
64.4 °C - closed cup