Merck
21310
(±)-Camphor
purum, synthetic, ≥95.0% (GC)
Synonim(y):
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-945-0
Beilstein/REAXYS Number:
1907611
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
5.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
4 mmHg ( 70 °C)
grade
purum
assay
≥95.0% (GC)
quality
synthetic
expl. lim.
3.5 %
impurities
≤0.5% water
bp
204 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless, water: soluble
functional group
ketone
SMILES string
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI key
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-Camphor
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
147.9 °F - closed cup
flash_point_c
64.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)