Przejdź do
20506
(±)-Camphor
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, ≥95% (GC), racemic
Synonim(y):
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
287,00 zł
2 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
834,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-945-0
Beilstein/REAXYS Number:
1907611
MDL number:
Assay:
≥95% (GC)
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
5.2 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
4 mmHg ( 70 °C)
assay
≥95% (GC)
optical activity
[α]20/D +0.15 to -0.15°, c = 10% in ethanol
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, racemic
expl. lim.
3.5 %
impurities
acidity or alcalinity, complies, related subst., complies (GC), residual solvents, complies, water, complies, ≤0.01% halogene compounds (as Cl), ≤0.05% non-volatile matter
bp
204 °C (lit.)
mp
172-180 °C, 175-177 °C (lit.)
solubility
carbon disulfide: freely soluble, hexane: freely soluble, liquid sulfur dioxide: soluble, phenol/1,2-dichlorobenzene: soluble
suitability
complies for appearance of solution, passes test for identity
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI key
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
General description
Camphor is a crystalline ketone obtained from Cinnamomum Camphora. Its effect on sex hormone has been studied[1]. The camphor derivatives are antiinfluenza compounds that are active against influenza viruses resistant to adamantane-based drugs[2].
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
21310W526606C0405000
assay
≥95% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥95.5%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
-
solubility
carbon disulfide: freely soluble, liquid sulfur dioxide: soluble, hexane: freely soluble, phenol/1,2-dichlorobenzene: soluble
solubility
ethanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless, water: soluble
solubility
95% ethanol: soluble 1 mL/mL
solubility
-
bp
204 °C (lit.)
bp
204 °C (lit.)
bp
204 °C (lit.)
bp
204 °C (lit.)
mp
172-180 °C, 175-177 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
impurities
acidity or alcalinity, complies, residual solvents, complies, ≤0.01% halogene compounds (as Cl), related subst., complies (GC), ≤0.05% non-volatile matter, water, complies
impurities
≤0.5% water
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
147.9 °F - closed cup
flash_point_c
64.4 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anastasiya S Sokolova et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(7), 2141-2148 (2014-03-19)
Influenza is a continuing world-wide public health problem that causes significant morbidity and mortality during seasonal epidemics and sporadic pandemics. The purpose of the study was synthesis and investigation of antiviral activity of camphor-based symmetric diimines and diamines. A set
New method of preparing high-porosity rapidly saliva soluble compressed tablets using mannitol with camphor, a subliming material.
Koizumi K-I, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 152(1), 127-131 (1997)
Jan C Schöneboom et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(12), 4017-4034 (2004-03-25)
The stereospecific cytochrome P450-catalyzed hydroxylation of the C(5)-H((5-exo)) bond in camphor has been studied theoretically by a combined quantum mechanical/molecular mechanical (QM/MM) approach. Density functional theory is employed to treat the electronic structure of the active site (40-100 atoms), while
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
20506-2KG04061832489346
20506-500G04061838767455
20506-25KG04061832489339