Przejdź do
8.41410
4-Hydroxybenzhydrazide
for synthesis
Synonim(y):
4-Hydroxybenzhydrazide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
155,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
352,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
UNSPSC Code:
12352127
EC Index Number:
226-326-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
powder
mp
266-269 °C (decomposition)
solubility
26.5 g/L
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(N)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
InChI key
ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.417138.20890H9882
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
26.5 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
acetic acid: water (1:1): 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
form
powder
form
powder
form
crystals
form
powder
mp
266-269 °C (decomposition)
mp
183 °C (decomposition)
mp
68-71 °C
mp
264-266 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
841410002504022536638010
841410000504027269912079