Merck
H9882
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzhydrazide
powder, ≥97%
Synonim(y):
4-Hydroxybenzoic hydrazide, 4-Hydroxybenzoylhydrazine, p-Hydroxybenzoic acid hydrazide
Wybierz wielkość
25 G
331,00 zł
100 G
1010,00 zł
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
331,00 zł
100 G
1010,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4CONHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Beilstein:
473052
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.32
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
4-Hydroxybenzhydrazide, ≥97%
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥97%
Formularz
powder
mp
264-266 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
acetic acid: water (1:1): 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescencja
λex 360 nm; λem 425 nm (reacted with 5-hydroxymethyl-furaldehydezinc acetate)
ciąg SMILES
NNC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
Klucz InChI
ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Hydroxybenzhydrazide has been used:
  • for determining the concentration of maltose from starch digestion[1]
  • for analysis of sugars from fructan containing food hydrolysate[2]
  • in colorimetric assay for reducing sugar estimation from processed feedstuff[3]
Działania biochem./fizjol.
4-Hydroxybenzhydrazide (PAHBAH), is used for assaying α-amylase and glucoamylase activities. The assay based on PAHBAH measures non-specifically the free reducing sugar groups present in samples at 415nm colorimetrically.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Glucoamylase (exo-1, 4-alpha-d-glucan glucanohydrolase, EC 3.2. 1.3) is the major starch-degrading enzyme secreted by the phytopathogenic fungus Colletotrichum gloeosporioides
Krause DR, et al
Microbiology, 137(10), 2463-2468 (1991)
Dongling Qiao et al.
Carbohydrate polymers, 144, 271-281 (2016-04-17)
Combined analytical techniques were used to explore the effects of alkali treatment on the multi-scale structure and digestion behavior of starches with different amylose/amylopectin ratios. Alkali treatment disrupted the amorphous matrix, and partial lamellae and crystallites, which weakened starch molecular
Extrusion induced low-order starch matrices: Enzymic hydrolysis and structure
Zhang B, et al.
Carbohydrate Polymers, 134(10), 485-496 (2015)
Fang Xie et al.
International journal of biological macromolecules, 126, 525-530 (2018-12-28)
Starch-containing food normally has complex components and structure, which control its digestion kinetic properties and nutritional value. However, interactions among multiple food components and their effects on starch digestion kinetics are rarely reported. Here, we evaluated the influence of tea
Measurement of total fructan in foods by enzymatic/spectrophotometric method: collaborative study
McCleary BV, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 83(2), 356-364 (2000)
Protokoły
Enzymatic Assay of Invertase
Do pomiaru aktywności inwertazy stosuje się spektrofotometryczny test reakcji zatrzymania przy 410 nm. Jedna jednostka inwertazy hydrolizuje 1,0 μmol sacharozy do cukru inwertowanego na minutę przy pH 4,5 i temperaturze 55 °C.