Przejdź do
8.41296
Chlorek 2-nitrobenzylu
for synthesis
Synonim(y):
α-chloro-2-nitrotoluen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2700,00 zł
2025,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.58
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
210-300-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
powder
2025,00 zł
Cena katalogowa2700,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
form
powder
bp
127-133 °C/13 hPa
mp
44-48 °C
transition temp
flash point 112 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCc1c(cccc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H,5H2
InChI key
BXCBUWKTXLWPSB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 44 °C
Melting range (upper value): ≤ 48 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.067728.06806191647
assay
≥97.0% (GC)
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
44-48 °C
mp
75 °C
mp
-9 °C
mp
79-82 °C (lit.)
form
powder
form
solid
form
oil
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
bp
127-133 °C/13 hPa
bp
155 °C/20 hPa
bp
221-222 °C/1013 hPa
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek 2-nitrobenzylu
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
233.6 °F
flash_point_c
112 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
841296001004022536633626