Informacje o tej pozycji
vapor pressure
0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
oil
autoignition temp.
420 °C
potency
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.47-8.8 % (v/v)
pH
6-8 ( in H2O)
bp
221-222 °C/1013 hPa
mp
-9 °C
transition temp
flash point 95 °C
solubility
0.65 g/L (experimental)
density
1.16 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)C
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3
InChI key
PLAZTCDQAHEYBI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.162 - 1.163
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Nitrotoluen
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2
wgk
WGK 3
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
203.0 °F - closed cup
flash_point_c
95 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
88-72-2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8068061000 | 04022536391434 |
| 8068060100 | 04022536391427 |