Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 534,00 zł |
Informacje o tej pozycji
534,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
mp
63-65 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H15NO2/c1-4-14-11(13)9-5-7-10(8-6-9)12(2)3/h5-8H,4H2,1-3H3
InChI key
FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥96.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| form powder | form powder | form solid | form liquid |
| mp 63-65 °C | mp 56-59 °C | mp 30-32 °C | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-dimetyloaminobenzoesan etylu
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8410860100 | 04022536627397 |