Przejdź do zawartości
192090
Ethyl 4-acetylbutyrate
98%
Synonim(y):
4-Acetylbutyric acid ethyl ester, 5-Oxohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 5-oxohexanoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO(CH2)3CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.19
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
237-776-7
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
density
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CCCC(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-11-8(10)6-4-5-7(2)9/h3-6H2,1-2H3
InChI key
MGPSIDGTLFKDEY-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)