Kluczowe dokumenty
8.18490
Sigma-Aldrich
4-formylobenzoesan metylu
for synthesis
Synonim(y):
Ester metylowy kwasu 4-formylobenzoesowego, ester metylowy kwasu tereftalaldehydowego
Wybierz wielkość
100 G
399,00 zł
399,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
399,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
4-(OHC)C6H4COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
216-385-5
NACRES:
NA.22
399,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥96.0% (GC)
Formularz
powder
temp. samozapłonu
240 °C
bp
264-266 °C/1013 hPa
mp
56-59 °C
temp. przejścia
flash point 128 °C
gęstość
1.2 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
528 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O(C)C(=O)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6H,1H3
Klucz InChI
FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 63 °C
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
262.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
128 °C