Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 219,00 zł 164,25 zł | |
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 274,00 zł | |
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 909,00 zł |
Informacje o tej pozycji
164,25 zł
Cena katalogowa219,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
pH
11.45 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
142-144 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 54 °C
density
0.768 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(CCCCC)C
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3
InChI key
VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYSA-N
Application
- Concepts for New Rapid Simple HPLC Method for Quantification of Fosfomycin Trometamol: This study utilized 2-aminoheptane in HPLC methods to quantify fosfomycin trometamol, showcasing its utility in pharmaceutical analysis (M Piponski et al., 2022).
- Multi-step biocatalytic strategies for chiral amino alcohol synthesis: Discusses the synthesis of various chiral amines including 2-aminoheptane, highlighting its role in creating complex organic molecules (MF Villegas-Torres et al., 2015).
- Determination of the Dissociation Constants (pKa) of Eight Amines: This research focuses on the pKa values of amines including 2-aminoheptane, which is crucial for understanding its chemical behavior in various environments (VSPV Alluri et al., 2023).
Analysis Note
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥94.0% (GC) | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form lumps | form liquid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| bp 142-144 °C/1013 hPa | bp 130-132 °C/1013 hPa | bp 330 °C/1013 hPa | bp 142-144 °C (lit.) |
| density 0.768 g/cm3 at 20 °C | density 0.76 g/cm3 at 20 °C | density 0.94 g/cm3 at 20 °C | density 0.766 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Aminoheptane
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
129.2 °F - closed cup
flash_point_c
54 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8410270100 | 04022536768854 |
| 8410270025 | 04022536626239 |
| 8410270010 | 04027269276928 |