Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 325,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 719,00 zł |
Informacje o tej pozycji
325,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
density
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCCC(C)N
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3
InChI key
VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description technical grade, 90% | description 98% |
| assay 99% | assay 99% | assay 90% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 142-144 °C (lit.) | bp 104 °C (lit.) | bp 330 °C (lit.) | bp 77 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| refractive index n20/D 1.418 (lit.) | refractive index n20/D 1.411 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.3996 (lit.) |
| density 0.766 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.752 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.746 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Aminoheptane
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?