Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 192,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)15NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.46
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
205-596-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥94.0% (GC)
Form:
lumps
192,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
1.3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥94.0% (GC)
form
lumps
bp
330 °C/1013 hPa
mp
43-46 °C
transition temp
flash point 140 °C
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H35N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-17H2,1H3
InChI key
FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 44 °C
Melting range (upper value): ≤ 48 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Melting range (lower value): ≥ 44 °C
Melting range (upper value): ≤ 48 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heksadecyloamina
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
wgk
WGK 3
flash_point_f
285.8 °F - closed cup
flash_point_c
141 °C - closed cup
target_organs
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system
hcodes
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?