Przejdź do
8.41023
Kwas 2-naftoksyoctowy
for synthesis
Synonim(y):
2-Naphthoxyacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
261,00 zł
195,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.21
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
204-380-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (acidimetric)
Form:
powder
195,75 zł
Cena katalogowa261,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥97.0% (acidimetric)
form
powder
potency
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
155-157 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC(=O)O)c1cc2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C12H10O3/c13-12(14)8-15-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7H,8H2,(H,13,14)
InChI key
RZCJYMOBWVJQGV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 154 °C
Melting range (upper value): ≤ 158 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.413288.144391.05194
assay
≥97.0% (acidimetric)
assay
≥96.0% (GC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
liquid
form
solid
mp
155-157 °C
mp
74-76 °C
mp
-
mp
112-116 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
potency
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas 2-naftoksyoctowy
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
841023010004022536626154