Przejdź do
1.05194
Kwas 2-oksoglutarowy
for biochemistry
Synonim(y):
Kwas 2-ketoglutarowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
247,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2460,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
17 220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.09
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
206-330-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
solid
247,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
pH
1.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
112-116 °C
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]C(=O)CCC(=O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
General description
dla biochemii
Application
Kwas 2-oksoglutarowy dla biochemii. CAS 328-50-7, pH 1,5 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Test99.0 - 101.0 %Tożsamośćprzechodzi testZakres topnienia112 - 115 °CAs (Arsen)≤ 1 ppmFe (Żelazo)≤ 30 ppm
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.209408.412001.03984
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
112-116 °C
mp
-
mp
156-159 °C
mp
250 °C
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
pH
1.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
4.0-4.8 (25 °C, 100 g/L in H2O)
bulk density
800 kg/m3
bulk density
400 kg/m3
bulk density
-
bulk density
110 kg/m3
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c