Przejdź do
1.07593
Rezorcynol
GR for analysis
Synonim(y):
1,3-dihydroksybenzen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
288,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
594,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.11
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-585-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
solid
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
605 °C
potency
301 mg/kg LD50, oral (Rat), 3360 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4 % (v/v)
pH
4-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
281 °C/1013 hPa
mp
109-111 °C
transition temp
flash point 127 °C
solubility
1000 g/L
density
1.28 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600‑700 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Oc1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
InChI key
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (bromatometryczne, obliczone dla wysuszonej substancji): ≥ 99,0 %
Tożsamość (spektrum IR): pozytywny wynik testu
Zakres topnienia (dolna wartość): ≥ 109.0 °C
Zakres topnienia (górna wartość): ≤ 111,0 °C
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.005 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,0005 %
Katechol: przechodzi test
Fenol: ≤ 0,01 %
Popiół siarczanowy: ≤ 0,02 %
Strata przy suszeniu: ≤ 1,0 %
Specyfikacje zanieczyszczeń elementarnych zostały ustalone z uwzględnieniem ICH Q3D (Wytyczne dotyczące zanieczyszczeń elementarnych). Pierwiastki klasy 1-3 prawdopodobnie nie będą obecne powyżej limitu opcji 1 ICH Q3D, chyba że określono i wskazano (*).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.22303Y000076716101
Resorcinol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000767
Resorcinol
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
solubility
1000 g/L
solubility
1000 g/L
solubility
-
solubility
water: soluble
mp
109-111 °C
mp
109-111 °C
mp
109-112 °C (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
bp
281 °C/1013 hPa
bp
281 °C/1013 hPa
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
density
1.28 g/cm3 at 20 °C
density
1.28 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rezorcynol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
260.6 °F - closed cup
flash_point_c
127 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
107593025004022536092850
107593010004022536092843