We cannot confirm the presence of a stabilizer in this product.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 713,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.19
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
212-133-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
713,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
density
0.97 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCOC=C)CCOC=C
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChI key
SAMJGBVVQUEMGC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.972
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.972
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥96.0% (GC) | assay ≥98% (GC) |
| density 0.97 g/cm3 | density 0.88 g/cm3 at 20 °C | density 0.925 g/cm3 | density 0.91 g/cm3 at 20 °C |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eter diwinylowy glikolu dietylenowego
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
159.8 °F - closed cup
flash_point_c
71 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8401440050 | 04022536571102 |
-
Is this stabilized by KOH or any other stabilizers?