Przejdź do
8.02932
Diethylene glycol diethyl ether
for synthesis
Synonim(y):
Diethylene glycol diethyl ether, Diethyl diglycol, Bis(2-ethoxyethyl) ether, 2-Ethoxyethyl ether, Diethyl Carbitol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
535,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5OCH2CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.23
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
203-963-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
189 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.5 hPa ( 20 °C)
535,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.5 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
174 °C
potency
4970 mg/kg LD50, oral (Rat), 6097 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
bp
189 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
transition temp
flash point 71 °C
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCOCC)CCOCC
InChI
1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.908
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Legal Information
CARBITOL is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.029348.209598.43827
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
assay
≥98% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥96.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
0.5 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.01 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
bp
189 °C/1013 hPa
bp
162 °C (lit.)
bp
272-277 °C/1013 hPa
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylene glycol diethyl ether
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
152.6 °F - closed cup
flash_point_c
67 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
802932025004022536377087
802932100004022536377094