Przejdź do
8.40130
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl
(free radical) for synthesis
Synonim(y):
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl, 4-Hydroxy-TEMPO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
278,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.24
UNSPSC Code:
12352119
EC Index Number:
218-760-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
crystals
278,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
crystals
autoignition temp.
260 °C (DIN 51794)
potency
1053 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.2 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
67-71 °C
transition temp
flash point 146 °C (DIN 51758)
solubility
1670 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+]1(C(CC(CC1(C)C)O)(C)C)[O-]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3
InChI key
UZFMOKQJFYMBGY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Vitamin C Determination: A study that utilizes TEMPO for a simple and rapid determination of vitamin C content in various fruits, showcasing an economical approach to antioxidant testing (Ihara et al., 2017).
  • Herbicide Development: A study on the synthesis of phenoxy carboxylic herbicides based on the piperidine scaffold, where TEMPO derivatives showed unexpected fungicidal activity (Zakrzewski & Krawczyk, 2014).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 67 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.18132115746115754
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
98%
assay
≥99%
solubility
1670 g/L
solubility
25.9 g/L
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
67-71 °C
mp
-59 °C
mp
129-131 °C (lit.)
mp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
crystals
form
liquid
form
-
form
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
294.8 °F - DIN 51758
flash_point_c
146 °C - DIN 51758
target_organs
Liver,spleen
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
840130010004022536625270
840130002504022536625263