Przejdź do
8.18132
2,2,6,6-tetrametylopiperydyna
for synthesis
Synonim(y):
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
268,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
614,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H19N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.25
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
212-199-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
268,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
14 hPa ( 39 °C)
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
290 °C
potency
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-59 °C
transition temp
flash point 37 °C
solubility
25.9 g/L
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1C(CCCC1(C)C)(C)C
InChI
1S/C9H19N/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10-8/h10H,5-7H2,1-4H3
InChI key
RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.834
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.40130115754115746
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥99%
assay
98%
solubility
25.9 g/L
solubility
1670 g/L
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
crystals
form
-
form
-
mp
-59 °C
mp
67-71 °C
mp
-
mp
129-131 °C (lit.)
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2,6,6-tetrametylopiperydyna
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
98.6 °F - closed cup
flash_point_c
37 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818132010004027269074029
818132002504022536428154