Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 199,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 374,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 654,00 zł |
Informacje o tej pozycji
199,00 zł
Quality Segment
assay
≥99%
refractive index
n
bp
152 °C (lit.)
density
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)CCCC(C)(C)N1
InChI
1S/C9H19N/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10-8/h10H,5-7H2,1-4H3
InChI key
RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Allylated tertiary amines via allylic amination of allylic chlorides.
- Hydroxylamines via oxidation in the presence of oxone as an oxidant.
- Sulfenamide compounds by reacting with heterocyclic thiols in the presence of iodine as an oxidant.
- N-methylated amines via N-methylation by reacting with CO2 and phenylsilane.
- Propargylamines via three-component Mannich coupling reaction with aldehydes and alkynes.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description 98% | description for synthesis | description 95% |
| assay ≥99% | assay 98% | assay ≥97.0% (GC) | assay 95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp 152 °C (lit.) | bp 212-215 °C (lit.) | bp - | bp - |
| refractive index n | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| density 0.837 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.83 g/cm3 at 20 °C | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
98.6 °F - closed cup
flash_point_c
37 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?