Przejdź do
8.40124
Span® 85
for synthesis
Synonim(y):
Span® 85, Sorbitan trioleate, (Z,Z,Z)-Sorbitan tri-9-octadecenoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
203,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
231,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
358,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C60H108O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
957.49
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
247-569-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1.4 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
potency
39800 mg/kg LD50, oral (Rat)
kinematic viscosity
120 cSt(40 °C)
transition temp
flash point 225 °C
solubility
insoluble <0.001 g/L
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C60H108O8/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-56(62)65-53-55(67-57(63)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)60-59(54(61)52-66-60)68-58(64)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-30,54-55,59-61H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/t54-,55?,59+,60-/m1/s1
InChI key
PRXRUNOAOLTIEF-XDTJCZEISA-N
Application
  • Macromolecular Stabilization: Span® 85 is used as a stabilizer for the preparation of PMMA colloidal particles in nonpolar media, proving effective in maintaining stability under various conditions, crucial for industrial applications in coatings and advanced materials manufacturing (Liu et al., 2022).
  • Enhanced Nanoemulsion Systems: It plays a critical role in the formation of aerosolized nanoemulsion systems encapsulating docetaxel and curcumin, utilized in cancer therapy to improve therapeutic outcomes through enhanced drug delivery mechanisms (Abdul Rahman et al., 2020).
  • Skin Protection Formulations: Span® 85 is integral in the formulation and clinical assessment of microemulsion-based hydrogels for UV protection, demonstrating its utility in skincare products by enhancing sun protection factor and skin compatibility (Ebrahimi et al., 2019).
  • Transdermal Drug Delivery: This surfactant is utilized in tailoring novel soft nano-vesicles, known as ′Flexosomes′, to enhance transdermal drug delivery, which is pivotal for non-invasive therapeutic applications and improving patient compliance (Mansour et al., 2019).
Analysis Note
Hydroxyl value: 55 - 75
Saponification value: 170 - 190
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Legal Information
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.40122S71358.22188
form
liquid
form
powder
form
viscous liquid
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
solubility
insoluble <0.001 g/L
solubility
-
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, faintly to light yellow
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
density
0.98 g/cm3 at 25 °C
density
0.947 g/cm3 at 20 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
kinematic viscosity
120 cSt(40 °C)
kinematic viscosity
-
kinematic viscosity
-
kinematic viscosity
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
437.0 °F
flash_point_c
225 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
840124050004022536748511
840124010004022536660653
840124002504027269913038