Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 412,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
412,00 zł
description
non-ionic
Quality Segment
form
viscous liquid
mol wt
957.52 g/mol
mp
14 °C (at 1.013 hPa)
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, faintly to light yellow
density
0.947 g/cm3 at 20 °C
HLB
1.8
application(s)
cleaning products
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)C1OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H]1OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C60H108O8/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-56(62)65-52-54(61)59-60(68-58(64)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)55(53-66-59)67-57(63)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54-55,59-61H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27+/t54-,55+,59-,60-/m1/s1
InChI key
ZBNRGEMZNWHCGA-WECPCUOASA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description suitable for GC | description for synthesis | description for synthesis |
| form viscous liquid | form - | form liquid | form liquid |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| density 0.947 g/cm3 at 20 °C | density 0.99 g/mL at 20 °C, 0.986 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.95 g/cm3 at 20 °C | density 1.0 g/cm3 at 20 °C |
| mol wt 957.52 g/mol | mol wt 428.60 g/mol | mol wt - | mol wt - |
| mp 14 °C (at 1.013 hPa) | mp - | mp - | mp - |
| description non-ionic | description non-ionic | description - | description - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
437.0 °F
flash_point_c
225 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?