Przejdź do zawartości
8.22188
TWEEN® 85
for synthesis
Synonim(y):
Polyoxyethylene sorbitan trioleate
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.4 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
>36000 mg/kg LD50, oral (Rat)
transition temp
flash point >149 °C (DIN 51758)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.028 - 1.033
Hydroxyl value: 39 - 52
Saponification value: 80 - 95
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TWEEN® 85
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>300.2 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
> 149 °C - DIN 51758
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)