Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 206,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-802-0
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
206,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
180-184 °C/1013 hPa
mp
-100 °C
transition temp
flash point 78 °C
density
1.018 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(CCO)CC
InChI
1S/C4H10OS/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
LNRIEBFNWGMXKP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.014 - 1.018
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.014 - 1.018
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form solid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| bp 180-184 °C/1013 hPa | bp - | bp 167 °C/1013 hPa | bp - |
| mp -100 °C | mp - | mp -9 °C | mp 91-94 °C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
172.4 °F
flash_point_c
78 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8401110025 | 04022536625065 |