Kluczowe dokumenty
8.41859
Sigma-Aldrich
2-(4-hydroksyfenylo)etanol
for synthesis
Synonim(y):
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Wybierz wielkość
5 G
982,00 zł
25 G
4560,00 zł
982,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
982,00 zł
25 G
4560,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
207-930-8
NACRES:
NA.22
982,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
solid
mp
91-94 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OCCc1ccc(cc1)O
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2
Klucz InChI
YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 94 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3