Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 224,00 zł 168,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3Cl2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.01
MDL number:
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
229-493-2
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
168,00 zł
Cena katalogowa224,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
mp
59-62 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)C#N
InChI
1S/C7H3Cl2N/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3H
InChI key
GRUHREVRSOOQJG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 59 °C
Melting range (upper value): ≤ 62 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Melting range (lower value): ≥ 59 °C
Melting range (upper value): ≤ 62 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay 98% | assay 95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form crystals | form crystals | form - | form solid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 59-62 °C | mp 96 °C | mp 235 °C (dec.) (lit.) | mp 39-44 °C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8400370100 | 04022536570716 |
![2-Chloromethyl-2,3-dihydrothieno[3,4-b]-1,4-dioxine 95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/422/187/4cc7b858-9e06-4ce2-8d39-d817b8313964/640/4cc7b858-9e06-4ce2-8d39-d817b8313964.png)