Przejdź do
8.41502
Bezwodnik 2,3-dimetylomaleinowy
for synthesis
Synonim(y):
2,3-Dimethylmaleic anhydride, 3,4-Dimethyl-2,5-furandione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
414,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.11
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
212-165-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
414,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
mp
96 °C
density
1.107 g/cm3 at 100 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[o]1[c](c(c([c]1=O)C)C)=O
InChI
1S/C6H6O3/c1-3-4(2)6(8)9-5(3)7/h1-2H3
InChI key
MFGALGYVFGDXIX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 92 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.004088.41321M188
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
density
1.107 g/cm3 at 100 °C
density
1.32 g/cm3 at 55 °C
density
1.243 g/cm3 at 20 °C
density
-
mp
96 °C
mp
51-53 °C
mp
7-8 °C
mp
51-56 °C (lit.)
form
crystals
form
solid
form
liquid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bezwodnik 2,3-dimetylomaleinowy
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
841502000504022536642079