Merck
802247
Sigma-Aldrich
2-Chloromethyl-2,3-dihydrothieno[3,4-b]-1,4-dioxine
95%
Synonim(y):
2-Chloromethyl-2,3-dihydro-thieno[3,4-b][1,4]dioxine, 2-chlorometyl EDOT
Wybierz wielkość
1 G
556,00 zł
556,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
556,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7ClO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
556,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
39-44 °C
temp. przejścia
flash point >230 °F
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
ClCC1COc2cscc2O1
InChI
1S/C7H7ClO2S/c8-1-5-2-9-6-3-11-4-7(6)10-5/h3-5H,1-2H2
Klucz InChI
UOXHKOVMJCKBOG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-chlorometylo-2,3-dihydrotieno[3,4-b]-1,4-dioksyna (EDOT-Cl) może być otrzymana w reakcji 3,4-dimetoksy-tiofenu z 3-chloro-1,2-propanodiolem na drodze transestryfikacji.[1] Sześcioczłonowy pierścień cząsteczki wykazuje skręconą konformację.[2] Działa jako półprodukt podczas wieloetapowej syntezy poli(sulfobetaino-3,4-etylenodioksytiofenu) (PSBEDOT), sprzężonego polimeru.[3]
Zastosowanie
2-Chlorometyl EDOT jest kluczowym budulcem do wbudowywania EDOT (3,4-etylenodioksytiofenu) w kopolimery.
Może być stosowany w syntezie następujących pochodnych EDOT:[1]
  • 2-[((6-hexyloxy-9,10-anthraquinone)-2-yl)oxymethyl]-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine (AQ-EDOT)
  • 2-[(N′-(10-nonadecylo)peryleno-3,4,9,10-biskarboksy-N-ylo)4-fenoksymetylo]-2,3-dihydrotieno[3,4-b][1,4]dioksyna (PTCDI-EDOT)
  • 2-[((6-heksyloksy-11,11,12,12-tetracyjanoantrachinodimetan)-2-ylo)-oksymetylo]-2,3-dihydrotieno[3,4-b][1,4]dioksyna (TCAQ-EDOT)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Electroactive poly (sulfobetaine-3,4-ethylenedioxythiophene)(PSBEDOT) with controllable antifouling and antimicrobial properties.
Cao B, et al.
Chemical Science, 7(3), 1976-1981 (2016)
Synthesis and electronic properties of anthraquinone-, tetracyanoanthraquinodimethane-, and perylenetetracarboxylic diimide-functionalized poly (3, 4-ethylenedioxythiophenes).
Segura JL, et al.
Chemistry of Materials, 18(12), 2834-2847 (2006)
2-Chloromethyl-2,3-dihydrothieno [3,4-b][1,4] dioxine.
Xu J, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 65(4), o668- o668 (2009)