Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 397,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
397,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
8 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
525 °C
expl. lim.
1.1-7 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
139.1 °C/1013 hPa
mp
-48 °C
transition temp
flash point 27 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cc1cc(ccc1)C
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| grade synthesis grade | grade anhydrous | grade synthesis grade |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥99% (GC) | assay ≥99% | assay ≥99.0% (GC) |
| form liquid | form - | form liquid |
| bp 139.1 °C/1013 hPa | bp 138-139 °C (lit.) | bp 138.4 °C/1013 hPa |
| autoignition temp. 525 °C | autoignition temp. 982 °F | autoignition temp. 540 °C |
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
80.6 °F - closed cup
flash_point_c
27 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8223372500 | 04022536489698 |
| 8223371000 | 04022536489681 |