Przejdź do
5.89592
m-ksylen
Synonim(y):
m-Xylene, 1,3-Dimethylbenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
581,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.17
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12191501
Beilstein/REAXYS Number:
605441
MDL number:
Assay:
≥99%
Grade:
anhydrous
Bp:
138-139 °C (lit.)
581,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
3.7 (vs air)
assay
≥99%
autoignition temp.
982 °F
expl. lim.
7 %
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
138-139 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
density
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Application
m-ksylen może być stosowany w syntezie 2,4-dimetylobenzofenonu poprzez acylowanie Friedela-Crafta chlorkiem benzoilu nad modyfikowanym żelazem kwasem wolframowo-fosforowym na nośniku titanowym.citation Może również ulegać chlorometylacji w obecności kwasów organicznych w organiczno-wodnych warunkach dwufazowych, tworząc mieszaninę chlorometylo-2,4-dimetylobenzenu i 1,3-bis(chlorometylo)-4,6-dimetylobenzenu.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.223378.08691
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
anhydrous
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
assay
≥99%
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
autoignition temp.
982 °F
autoignition temp.
525 °C
autoignition temp.
540 °C
mp
−48 °C (lit.)
mp
-48 °C
mp
13.3 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under m-ksylen
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
80.6 °F - closed cup
flash_point_c
27 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
589592010004065268459331
589592100004065268459348
589592200004065268459355