Przejdź do
8.04015
Alkohol furfurylowy
for synthesis
Synonim(y):
Furfuryl alcohol, 2-Furylmethanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
166,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
257,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.10
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
202-626-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
39150701
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
166,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.53 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
390 °C
potency
177 mg/kg LD50, oral (Rat), 400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-16.3 % (v/v)
pH
6 (20 °C, 300 g/L in H2O)
bp
170-171 °C/1013 mbar
mp
-31 °C
transition temp
flash point 65 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[o]1c(ccc1)CO
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
InChI key
XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.131 - 1.133
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.04012185396411760
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
99%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
170-171 °C/1013 mbar
bp
162 °C/1013 hPa
bp
178 °C (lit.)
bp
80-82 °C/5 mmHg (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
density
1.16 g/cm3 at 20 °C
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alkohol furfurylowy
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
target_organs
Nose, Respiratory system
wgk
WGK 1
flash_point_f
149.0 °F - closed cup
flash_point_c
65 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
804015100004022536383620
804015010004022536383613