Przejdź do
8.22298
Phthalic acid
for synthesis
Synonim(y):
Phthalic acid, Benzene-1,2-dicarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
146,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
625,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4(COOH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.13
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-873-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (acidimetric)
Form:
solid
Grade:
synthesis grade
146,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
7.8 hPa ( 191 °C)
assay
≥99% (acidimetric)
form
solid
potency
7900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2 (20 °C, 5 g/L in H2O)
bp
289 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
191 °C (closed capillary tube)
transition temp
flash point 168 °C
solubility
water: 5.74 g/L at 20 °C
density
1.59 g/cm3 at 20 °C
bulk density
960 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
402915P3930379255
grade
synthesis grade
grade
ACS reagent
grade
reagent grade
grade
analytical standard
assay
≥99% (acidimetric)
assay
≥99.5%
assay
98%
assay
≥99.5% (GC), ≥99.5% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
-
pH
2 (20 °C, 5 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
solubility
water: 5.74 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
334.4 °F
flash_point_c
168 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822298902504027269017743
822298100004022536488219
822298010004022536488202