Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 185,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 257,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 501,00 zł |
Informacje o tej pozycji
185,00 zł
Quality Segment
grade
synthesis grade
vapor density
3.24 (vs air)
vapor pressure
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
crystalline solid
autoignition temp.
1319 °F
potency
660 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
8.6 %
dilution
(for synthesis)
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
transition temp
flash point 81 °C
solubility
84 g/L
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
620 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Catalytic asymmetric dearomatization (CADA) reactions of phenol and aniline derivatives: This review highlights the use of phenols in catalytic asymmetric dearomatization, presenting the latest advancements in this field. (WT Wu, L Zhang, SL You - Chemical Society Reviews, 2016 - rsc.org).
- External oxidant-free electrooxidative annulation between phenol and indole derivatives: Explores the electrooxidative coupling of phenols and indoles in the presence of various substituents, highlighting the method′s efficiency without external oxidants. (K Liu, S Tang, P Huang, A Lei - Nature Communications, 2017 - nature.com).
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 43 °C
Identity (IR): passes test
Protect from light. Any pink discoloration that might result from oxidation during storage generally does not affect the quality of the product.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade synthesis grade | grade synthesis grade | grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥99% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay 99.0-100.5%, 99.5-100.5% (GC) | assay 99.5-100.5% (GC) |
| solubility 84 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| form crystalline solid | form liquid | form solid | form solid |
| mp 40-42 °C (lit.) | mp - | mp 40-42 °C (lit.) | mp 40-42 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8222961000 | 04022536488127 |
| 8222960100 | 04022536488103 |
| 8222960500 | 04022536488110 |