Przejdź do
1.00042
Bezwodnik octowy
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Octan acetylu, tlenek acetylu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
310,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
605,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CO)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.09
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
203-564-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.5% (GC)
Grade:
ACS reagent
Form:
liquid
310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
4 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®, OmniSolv®
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
330 °C
potency
630 mg/kg LD50, oral (Rat), 4320 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-10.2 % (v/v)
impurities
≤150 ppm Substances reducing potassium permanganate (as O)
evapn. residue
≤20 ppm
color
clearAPHA: ≤10
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
-73 °C
transition temp
flash point 49 °C
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤2 ppm, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤5 ppm
cation traces
Al: ≤0.5 ppm, B: ≤0.02 ppm, Ba: ≤0.1 ppm, Ca: ≤0.5 ppm, Cd: ≤0.05 ppm, Co: ≤0.02 ppm, Cr: ≤0.05 ppm, Cu: ≤0.02 ppm, Fe: ≤0.1 ppm, Mg: ≤0.1 ppm, Mn: ≤0.02 ppm, Ni: ≤0.02 ppm, Pb: ≤0.1 ppm, Sn: ≤0.1 ppm, Zn: ≤0.1 ppm, heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
InChI key
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
General description
do analizy EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Application
  • Wgląd w mechanizm aktywności katalitycznej oksydoreduktazy jabłczanowo-chinonowej pasożytów Plasmodium...: Badanie to wyjaśnia mechanizm katalityczny oksydoreduktazy jabłczanowo-chinonowej w pasożytach Plasmodium, ujawniając potencjalne cele dla leków przeciwmalarycznych i wgląd w modulację aktywności enzymu przez bezwodnik octowy (Ito et al., 2024).
  • Symulacja adsorpcji pestycydu 2,4-D na nowych kompleksach koordynacyjnych kwasu 2-amino-4-(1H-1,2,4-triazolo-4-ylo)benzoesowego na bazie cynku z wykorzystaniem uczenia maszynowego.Badania te przedstawiają nowatorską metodę adsorpcji wykorzystującą kompleksy koordynacyjne na bazie cynku do usuwania pestycydów, w której bezwodnik octowy odgrywa kluczową rolę w syntezie tych kompleksów, demonstrując innowacyjne podejście do remediacji środowiska (Mansab i Rafique, 2024).
Analysis Note
Czystość (GC)≥ 98.5 %Tożsamość (IR)zgodnyWyglądprzezroczystyKolor≤ 10 HazenChlorek (Cl)≤ 2 ppmSiarczan (SO₄)≤ 5 ppmFosforan (PO₄)≤ 5 ppmMetale ciężkie (jako Pb)≤ 2 ppmSubstancje łatwo ulegające zwęgleniuzgodneSubstancje redukujące nadmanganian potasu (jako O)≤ 150 ppmAl (aluminium)≤ 0,5 ppmB (Bor)≤ 0,02 ppmBa (Bar)≤ 0,1 ppmCa (wapń)≤ 0,5 ppmCd (Kadm)≤ 0,05 ppmCo (Kobalt)≤ 0,02 ppmCr (chrom)≤ 0,05 ppmCu (Miedź)≤ 0,02 ppmFe (Żelazo)≤ 0,1 ppmMg (Magnez)≤ 0,1 ppmMn (Mangan)≤ 0,02 ppmNi (Nikiel)≤ 0,02 ppmPb (Ołów)≤ 0,1 ppmSn (Cyna)≤ 0,1 ppmZn (Cynk)≤ 0,1 ppmPozostałość po odparowaniu
≤ 20 ppm≤ 20 ppm
Liczba parowania: 0,46
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9120433214-M242845
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98.0%
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
derivatization grade (GC derivatization)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent
vapor pressure
4 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 36 °C), 4 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 36 °C), 4 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 36 °C), 4 mmHg ( 20 °C)
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bezwodnik octowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100042100004022536001135
100042250004022536001159
100042902504022536001173
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    0 answers