Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 250,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 296,00 zł | |
| 25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
250,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99% (acidimetric)
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
12-38 % (v/v), 57 %
reaction suitability
reagent type: reductant
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
electrophoresis: suitable
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
100-101 °C (lit.), 101 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
transition temp
flash point 49.5 °C
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Atmospheric Implications: Provides insights into the large and ubiquitous source of atmospheric formic acid, affecting precipitation chemistry and acidity (Millet et al., 2015).
- Sustainable Production: Covers the sustainability aspects of formic acid production and its role in bridging power and chemical industries (Bulushev & Ross, 2018).
- Hydrogen Energy Carrier: Explores formic acid as a potential hydrogen storage medium, focusing on its applications in low-carbon energy systems (Singh et al., 2016).
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.218 - 1.221
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade synthesis grade | grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade ACS reagent, puriss. p.a. |
| assay ≥99% (acidimetric) | assay ≥96% | assay ≥88% | assay ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. - |
| pH 2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH 2.2 (20 °C, 2.2 g/L) | pH 2.2 (20 °C, 2.2 g/L) | pH 2.2 (20 °C, 2.2 g/L) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formic acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
121.1 °F - closed cup
flash_point_c
49.5 °C - closed cup
Protokoły
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8222541001 | 04054839384493 |
| 8222542501 | 04054839384509 |
| 8222549025 | 04027269211240 |