Przejdź do
8.22194
Dwuwodzian chlorowodorku (-)-chininy
for synthesis
Synonim(y):
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
255,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
649,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25ClN2O2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.91
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-001-1
NACRES:
NA.22
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Form:
powder
255,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
powder
potency
620 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
115 °C (decomposition)
transition temp
flash point 122 °C
solubility
62.5 g/L
bulk density
310 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl.N21[C@@H](C[C@H]([C@H](C2)C=C)CC1)[C@H](O)c3c4c(ncc3)ccc(c4)OC.O.O
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14+,19-,20+;;;/m0.../s1
InChI key
MPQKYZPYCSTMEI-FXXIJDEQSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (calculated on dried substance): -258.0 - -245.0 °
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
22630226321596807
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥98.0% (NT)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
62.5 g/L
solubility
H2O: soluble
solubility
water: soluble 0.25 mg in 5 ml
solubility
-
bulk density
310 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardExclamation mark
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
PowerPoint Template
Para la elaboración de un memo en tamaño carta
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822194010004022536485942
822194002504022536485935